Methylacetoacetat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Oxobuttersäuremethylester, Acetessigsäuremethylester
126150010 126150025 126151000 126150100
ACRO126150010EA 53.2 EUR
ACRO126150010 ACRO126150025 ACRO126151000 ACRO126150100
Methylacetoacetat 99+%
Methylacetoacetat
Formel: C₅H₈O₃
Molecular Weight: 116.12 g/mol
Siedepunkt: 169…170 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –28 °C
Dichte: 1.077 g/cm³
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008784
CAS-Nummer: 105-45-3
EINECS: 203-299-8
Merck Index: 12,06090
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Free acid (CH3COOH) ≤0.2 %