Methylacetoacetat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Oxobuttersäuremethylester, Acetessigsäuremethylester
A13696.0B A13696.0I A13696.30
A13696.0BEA 57.7 EUR
A13696.0B A13696.0I A13696.30
Methylacetoacetat ≥99%
Methylacetoacetat
Purity: 99% CAS No.: 105-45-3 Molecular Formula: C5H8O3 Formula Weight: 116.12 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4185 Odour: Pleasant Melting Point: -80° Boiling Point: 170° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 506727 Merck Reference: 14,6009 MDL No.: MFCD00008784
Formel: C₅H₈O₃
Molecular Weight: 116,12 g/mol
Siedepunkt: 170 °C
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 1,076
Flammpunkt: 70 °C (158 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008784
CAS-Nummer: 105-45-3
EINECS: 203-299-8
Merck Index: 14,6009