Methylacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-Oxobuttersäuremethylester, Acetessigsäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
537365-100G 537365-1KG
SIAL537365-100GEA 15.9 EUR
SIAL537365-100G SIAL537365-1KG
Methylacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Methylacetoacetat
Formel: C₅H₈O₃
Molecular Weight: 116,12 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –39 °C
Dichte: 1,076 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 67 °C
MDL: MFCD00008784
CAS-Nummer: 105-45-3
EINECS: 203-299-8
Merck Index: 12,06090