Lithiumacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Acetessigsäure Lithiumsalz, 3-Oxobuttersäure Lithiumsalz
A8509-10MG A8509-250MG A8509-1G A8509-5G
SIALA8509-10MGEA 38.6 EUR
SIALA8509-10MG SIALA8509-250MG SIALA8509-1G SIALA8509-5G
Lithiumacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Lithiumacetoacetat
Formel: C₄H₅LiO₃
Molecular Weight: 108.02 g/mol
MDL: MFCD00013060
CAS-Nummer: 3483-11-2