Triacetin (Glycerintriacetat) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Glycerintriacetat
139220010
139220025
139225000
139220100
139220000
ACRO139220010EA
62.2
EUR
ACRO139220010
ACRO139220025
ACRO139225000
ACRO139220100
ACRO139220000
Triacetin (Glycerintriacetat) 99%
Triacetin (Glycerintriacetat)
Formel:
C₉H₁₄O₆ Siedepunkt: 258 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 3 °C Dichte: 1,155 g/cm³ Flammpunkt: 138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008716 CAS-Nummer: 102-76-1 EINECS: 203-051-9 Merck Index: 13,09664 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm) |
Density | (25°C) 1.154 to 1.158 g/ml |
GC | ≥98.5 % |