Triacetin (Glycerintriacetat) ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Glycerintriacetat
A17132.36
A17132.0E
A17132.36EA
28.2
EUR
A17132.36
A17132.0E
Triacetin (Glycerintriacetat) ≥99%
Triacetin (Glycerintriacetat)
Purity: 99%
CAS No.: 102-76-1
Molecular Formula: C9H14O6
Formula Weight: 218.21
Flash Point: 149°(300°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.155
Odour: Petroleum-like
Melting Point: 2-4°
Boiling Point: 257-259°
MDL No.: MFCD00008716
Formel:
C₉H₁₄O₆ Molecular Weight: 218,21 g/mol Siedepunkt: 257…259 °C Schmelzpunkt: 2…4 °C Dichte: 1,155 Flammpunkt: 149 °C (300 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008716 CAS-Nummer: 102-76-1 EINECS: 203-051-9 Merck Index: 13,09664 |