Triacetin (Glycerintriacetat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Glycerintriacetat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W200700-10KG-K W200700-1KG-K W200700-25KG-K
SIALW200700-10KG-KEA 221 EUR
SIALW200700-10KG-K SIALW200700-1KG-K SIALW200700-25KG-K
Triacetin (Glycerintriacetat), Sigma-Aldrich®
Triacetin (Glycerintriacetat)
Formel: C₉H₁₄O₆
Molecular Weight: 218,21 g/mol
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1,1596 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008716
CAS-Nummer: 102-76-1
EINECS: 203-051-9
Merck Index: 13,09664