N,N-Dimethylacetamid, wasserfrei ≥99,8%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Essigsäuredimethylamid
verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
44913.K2EA 206 EUR
44913.K2 44913.5Y 44913.AE
N,N-Dimethylacetamid, wasserfrei ≥99,8%
N,N-Dimethylacetamid
Formel: CH₃CON(CH₃)₂
Molecular Weight: 87,12 g/mol
Siedepunkt: 165…166 °C
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 0,940
Flammpunkt: 70 °C (158 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008686
CAS-Nummer: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3227
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg