Allylönantat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Allylenantat, Heptansäureallylester, Allylheptanoat, Önanthsäureallylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W203106-1KG-K W203106-4KG-K W203106-9KG-K
SIALW203106-1KG-KEA 105 EUR
SIALW203106-1KG-K SIALW203106-4KG-K SIALW203106-9KG-K
Allylönantat, Sigma-Aldrich®
Allylönantat
Formel: C₁₀H₁₈O₂
Molecular Weight: 170,25 g/mol
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00038341
CAS-Nummer: 142-19-8
EINECS: 205-527-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR