Hexylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Butansäurehexylester, Buttersäurehexylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W256803-1KG-K
W256803-20KG-K
W256803-9KG-K
SIALW256803-1KG-KEA
95
EUR
SIALW256803-1KG-K
SIALW256803-20KG-K
SIALW256803-9KG-K
Hexylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Hexylbutyrat
Formel:
C₁₀H₂₀O₂ Molecular Weight: 172,27 g/mol Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa) Dichte: 0,865 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00048884 CAS-Nummer: 2639-63-6 EINECS: 220-136-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...