Hexylbutyrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Butansäurehexylester, Buttersäurehexylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W256811-100G W256811-1KG
SIALW256811-100GEA 136 EUR
SIALW256811-100G SIALW256811-1KG
Hexylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Hexylbutyrat
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Molecular Weight: 172,27 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,865 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00048884
CAS-Nummer: 2639-63-6
EINECS: 220-136-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR