Propylbutyrat
Lieferant: Merck
Synonyme: Buttersäurepropylester, Butansäurepropylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W293415-100G-K W293415-1KG-K W293415-25G-K W293415-4KG-K
SIALW293415-100G-KEA 125 EUR
SIALW293415-100G-K SIALW293415-1KG-K SIALW293415-25G-K SIALW293415-4KG-K
Propylbutyrat
Propylbutyrat
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130.19 g/mol
MDL: MFCD00009396
CAS-Nummer: 105-66-8
EINECS: 203-320-0