Methyldecanoat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Caprinsäuremethylester, Decansäuremethylester, Methylcaprat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
21479-1ML
21479-5ML
21479-1MLEA
68.3
EUR
21479-1ML
21479-5ML
Methyldecanoat, Supelco®
Methyldecanoat
Formel:
C₁₁H₂₂O₂ Molecular Weight: 186,29 g/mol Siedepunkt: 224 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –18 °C Dichte: 0,8724 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 94 °C |
MDL:
MFCD00009580 CAS-Nummer: 110-42-9 EINECS: 203-766-6 |