Methyldecanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: DecansäuremethylesterCaprinsäuremethylesterMethylcaprat
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW505501-100GEA 86.4 EUR
SIALW505501-SAMPLE SIALW505501-100G SIALW505501-1KG
Methyldecanoat, Sigma-Aldrich®
Methyldecanoat
Formel: C₁₁H₂₂O₂
Molecular Weight: 186,29 g/mol
Siedepunkt: 224 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 0,8724 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 94 °C
MDL: MFCD00009580
CAS-Nummer: 110-42-9
EINECS: 203-766-6