2-Methylbutylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigsäure(2-methylbutyl)ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W364401-1KG-K
W364401-4KG-K
W364401-9KG-K
SIALW364401-1KG-KEA
96.7
EUR
SIALW364401-1KG-K
SIALW364401-4KG-K
SIALW364401-9KG-K
2-Methylbutylacetat, Sigma-Aldrich®
2-Methylbutylacetat
Formel:
C₇H₁₄O₂ Molecular Weight: 130,19 g/mol Siedepunkt: 140…142 °C (1013 hPa) Dichte: 0,876 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040494 CAS-Nummer: 624-41-9 EINECS: 210-843-8 UN: 1104 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...