2-Methylbutylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Essigsäure(2-methylbutyl)ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W364428-100G-K W364428-1KG-K W364428-4KG-K
SIALW364428-100G-KEA 88.7 EUR
SIALW364428-100G-K SIALW364428-1KG-K SIALW364428-4KG-K
2-Methylbutylacetat, Sigma-Aldrich®
2-Methylbutylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 140…142 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,876 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040494
CAS-Nummer: 624-41-9
EINECS: 210-843-8
UN: 1104
ADR: 3,III