N-Benzoyladenosin ≥96,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
Lieferant: TCI EUROPE
TCIAB3093-1GEA 102 EUR
TCIAB3093-1G TCIAB3093-5G
N-Benzoyladenosin ≥96,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
N-Benzoyladenosin
Formel: C₁₇H₁₇N₅O₅
Molecular Weight: 371,35 g/mol
Schmelzpunkt: 153°C
MDL: MFCD00056988
CAS-Nummer: 4546-55-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -46.0 to -50.0 deg (C=1, DMSO)
Water max. 8.0 %