N6-Benzoyl-2'-deoxyadenosine hydrate ≥98,0% (durch HPLC, Gesamtstickstoff)
Lieferant: TCI
B3101-1G B3101-100MG
TCIAB3101-1GEA 537 EUR
TCIAB3101-1G TCIAB3101-100MG
N6-Benzoyl-2'-deoxyadenosine hydrate ≥98,0% (durch HPLC, Gesamtstickstoff)
N6-Benzoyl-2'-deoxyadenosine hydrate
Formel: C₁₇H₁₇N₅O₄
Molecular Weight: 355,35 g/mol
MDL: MFCD00149575
CAS-Nummer: 206752-42-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %