Ethylönantat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethylenantat, Heptansäureethylester, Önanthsäureethylester, Ethylheptanoat
A14729.22 A14729.36
A14729.22EA 27.9 EUR
A14729.22 A14729.36
Ethylönantat ≥98%
Ethylönantat
Purity: 98+% CAS No.: 106-30-9 Molecular Formula: CH3(CH2)5CO2CH2CH3 Formula Weight: 158.24 Flash Point: 66°(151°F) Refractive Index: 1.412 Melting Point: -66° Boiling Point: 188-189° Beilstein Reference: 1752311 Merck Reference: 14,3835 MDL No.: MFCD00009538
Formel: C₉H₁₈O₂
Molecular Weight: 158,24 g/mol
Siedepunkt: 188…189 °C
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 0,868
Flammpunkt: 66 °C (151 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009538
CAS-Nummer: 106-30-9
EINECS: 203-382-9
Merck Index: 14,3835