Ethylönantat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethylenantat, Heptansäureethylester, Önanthsäureethylester, Ethylheptanoat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
112364-100ML 112364-500ML
SIAL112364-100MLEA 42.9 EUR
SIAL112364-100ML SIAL112364-500ML
Ethylönantat, Sigma-Aldrich®
Ethylönantat
Formel: C₉H₁₈O₂
Molecular Weight: 158,24 g/mol
Siedepunkt: 372 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 0,868 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009538
CAS-Nummer: 106-30-9
EINECS: 203-382-9
Merck Index: 13,03867