Ethylönantat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethylenantat, Heptansäureethylester, Önanthsäureethylester, Ethylheptanoat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W243701-1KG-K W243701-20KG-K W243701-4KG-K
SIALW243701-1KG-KEA 93.5 EUR
SIALW243701-1KG-K SIALW243701-20KG-K SIALW243701-4KG-K
Ethylönantat, Sigma-Aldrich®
Ethylönantat
Formel: C₉H₁₈O₂
Molecular Weight: 158,24 g/mol
Siedepunkt: 372 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 0,868 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009538
CAS-Nummer: 106-30-9
EINECS: 203-382-9
Merck Index: 13,03867