Ethylönantat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Ethylenantat, Heptansäureethylester, Önanthsäureethylester, Ethylheptanoat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W243728-100G-K W243728-1KG-K
SIALW243728-100G-KEA 142 EUR
SIALW243728-100G-K SIALW243728-1KG-K
Ethylönantat, Sigma-Aldrich®
Ethylönantat
Formel: C₉H₁₈O₂
Molecular Weight: 158,24 g/mol
Siedepunkt: 372 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 0,868 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009538
CAS-Nummer: 106-30-9
EINECS: 203-382-9
Merck Index: 13,03867

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR