Methylönantat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: MethylenantatÖnanthsäuremethylesterHeptansäuremethylesterMethylheptanoat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14926.0100EA 50 EUR
8.14926.0100 8.14926.0500
Methylönantat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methylönantat
Formel: C₈H₁₆O₂
Molecular Weight: 144,21 g/mol
Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –56 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009537
CAS-Nummer: 106-73-0
EINECS: 203-428-8
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,04695
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -56 °C
Molar Mass 144.21 g/mol
Boiling Point 173 °C (1013 hPa)
Flash Point 57 °C
Density 0.880 g/cm3 (20 °C)