Ethylpalmitat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Palmitinsäureethylester, Hexadecansäureethylester, Ethylhexadecanoat
A15694.14
A15694.22
A15694.36
A15694.14EA
53.5
EUR
A15694.14
A15694.22
A15694.36
Ethylpalmitat ≥97%
Ethylpalmitat
Purity: 97%
CAS No.: 628-97-7
Molecular Formula: CH3(CH2)14CO2CH2CH3
Formula Weight: 284.48
Flash Point: 178°(352°F)
Refractive Index: 1.4395
Melting Point: 22-26°
Boiling Point: 192-193°/10mm
Beilstein Reference: 1782663
MDL No.: MFCD00008996
Formel:
C₁₈H₃₆O₂ Molecular Weight: 284,48 g/mol Siedepunkt: 192…193 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 22…26 °C Dichte: 0,857 Flammpunkt: 178 °C (352 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008996 CAS-Nummer: 628-97-7 EINECS: 211-064-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...