Ethylpalmitat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Palmitinsäureethylester, Hexadecansäureethylester, Ethylhexadecanoat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18775.0005 8.18775.0250
8.18775.0005EA 26.4 EUR
8.18775.0005 8.18775.0250
Ethylpalmitat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethylpalmitat
Formel: C₁₈H₃₆O₂
Molecular Weight: 284,48 g/mol
Siedepunkt: 342 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008996
CAS-Nummer: 628-97-7
EINECS: 211-064-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 23 - 26 °C
Molar Mass 284.48 g/mol
Boiling Point 192 - 194 °C (13 hPa)
Flash Point 164 °C
Refractive Index 1.438 (25 °C, 589 nm)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)