Ethylpalmitat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Palmitinsäureethylester, Hexadecansäureethylester, Ethylhexadecanoat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P9009-5G P9009-25G
SIALP9009-5GEA 75 EUR
SIALP9009-5G SIALP9009-25G
Ethylpalmitat, Sigma-Aldrich®
Ethylpalmitat
Formel: C₁₈H₃₆O₂
Molecular Weight: 284,48 g/mol
Siedepunkt: 342 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008996
CAS-Nummer: 628-97-7
EINECS: 211-064-6