Ethylpalmitat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Palmitinsäureethylester, Hexadecansäureethylester, Ethylhexadecanoat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
W245100-10KG-K W245100-1KG-K W245100-250G-K W245100-5KG-K
SIALW245100-10KG-KEA 891 EUR
SIALW245100-10KG-K SIALW245100-1KG-K SIALW245100-250G-K SIALW245100-5KG-K
Ethylpalmitat, Sigma-Aldrich®
Ethylpalmitat
Formel: C₁₈H₃₆O₂
Molecular Weight: 284,48 g/mol
Siedepunkt: 342 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008996
CAS-Nummer: 628-97-7
EINECS: 211-064-6