Methylpalmitat 95%

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Hexadecansäuremethylester, Methylhexadecanoat, Palmitinsäuremethylester

414681000 414685000
ACRO414681000EA 24.6 EUR
ACRO414681000 ACRO414685000
Methylpalmitat 95%
Methylpalmitat
Formel: C₁₇H₃₄O₂
Molecular Weight: 270,46 g/mol
Siedepunkt: 417 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 0,8804 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00008994
CAS-Nummer: 112-39-0
EINECS: 203-966-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR