Methylpalmitat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Hexadecansäuremethylester, Methylhexadecanoat, Palmitinsäuremethylester
L05509.22 L05509.36
L05509.22EA 47.1 EUR
L05509.22 L05509.36
Methylpalmitat ≥97%
Methylpalmitat
Purity: 97% CAS No.: 112-39-0 Molecular Formula: C17H34O2 Formula Weight: 270.46 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4512 Melting Point: 28-34° Boiling Point: 135-137°/0.2mm Beilstein Reference: 1780973 MDL No.: MFCD00008994
Formel: C₁₇H₃₄O₂
Molecular Weight: 270,46 g/mol
Siedepunkt: 135…137 °C (0,2 mmHg)
Schmelzpunkt: 28…34 °C
Dichte: 0,852
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008994
CAS-Nummer: 112-39-0
EINECS: 203-966-3