Methylpalmitat
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
Hexadecansäuremethylester, Methylhexadecanoat, Palmitinsäuremethylester
10007358-1
10007358-5
10007358-10
10007358-25
CAYM10007358-1EA
20
EUR
CAYM10007358-1
CAYM10007358-5
CAYM10007358-10
CAYM10007358-25
Methylpalmitat
Methylpalmitat
Formel:
C₁₇H₃₄O₂ Molecular Weight: 270,46 g/mol Siedepunkt: 417 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 29,9 °C Dichte: 0,8804 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00008994 CAS-Nummer: 112-39-0 EINECS: 203-966-3 |