Methylpalmitat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Hexadecansäuremethylester, Methylhexadecanoat, Palmitinsäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
76159-1G
76159-5G
76159-1GEA
64
EUR
76159-1G
76159-5G
Methylpalmitat, Supelco®
Methylpalmitat
Formel:
C₁₇H₃₄O₂ Molecular Weight: 270,46 g/mol Siedepunkt: 417 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 29,9 °C Dichte: 0,8804 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00008994 CAS-Nummer: 112-39-0 EINECS: 203-966-3 |