Methylpalmitat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Hexadecansäuremethylester, Methylhexadecanoat, Palmitinsäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P5177-1G P5177-25G P5177-5G
SIALP5177-1GEA 36.2 EUR
SIALP5177-1G SIALP5177-25G SIALP5177-5G
Methylpalmitat, Sigma-Aldrich®
Methylpalmitat
Formel: C₁₇H₃₄O₂
Molecular Weight: 270,46 g/mol
Siedepunkt: 417 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29,9 °C
Dichte: 0,8804 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008994
CAS-Nummer: 112-39-0
EINECS: 203-966-3