2-Butoxyethylacetat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Butylglycolacetat, Essigsäure(2-butoxyethyl)ester, Glycolmonobutyletheracetat, (2-Butoxyethyl)acetat
403410010 403410025 403410100
ACRO403410010EA 41.5 EUR
ACRO403410010 ACRO403410025 ACRO403410100
2-Butoxyethylacetat 98%
2-Butoxyethylacetat
Formel: C₈H₁₆O₃
Molecular Weight: 160,21 g/mol
Siedepunkt: 193,5 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –64 °C
Dichte: 0,9385 g/cm³
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009457
CAS-Nummer: 112-07-2
EINECS: 203-933-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA