2-Butoxyethylacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Butylglycolacetat, Essigsäure(2-butoxyethyl)ester, Glycolmonobutyletheracetat, (2-Butoxyethyl)acetat
L09515.AE L09515.AP L09515.0F
L09515.AEEA 23.2 EUR
L09515.AE L09515.AP L09515.0F
2-Butoxyethylacetat ≥98%
2-Butoxyethylacetat
Purity: 98% CAS No.: 112-07-2 Molecular Formula: C8H16O3 Formula Weight: 160.21 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4130 Odour: Fruit-like Melting Point: -64° Boiling Point: 191-192° Beilstein Reference: 1756960 MDL No.: MFCD00009457
Formel: C₈H₁₆O₃
Molecular Weight: 160,21 g/mol
Siedepunkt: 191…192 °C
Schmelzpunkt: –64 °C
Dichte: 0,942
Flammpunkt: 71 °C (159 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009457
CAS-Nummer: 112-07-2
EINECS: 203-933-3