2-Butoxyethylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Butylglycolacetat, Essigsäure(2-butoxyethyl)ester, Glycolmonobutyletheracetat, (2-Butoxyethyl)acetat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01395.1000 8.01395.2500
8.01395.1000EA 45.2 EUR
8.01395.1000 8.01395.2500
2-Butoxyethylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Butoxyethylacetat
Formel: C₈H₁₆O₃
Molecular Weight: 160,21 g/mol
Siedepunkt: 192 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0,9416 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82 °C
MDL: MFCD00009457
CAS-Nummer: 112-07-2
EINECS: 203-933-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 15 g/l (20 °C)
Melting Point -64 - -62 °C
Molar Mass 160.21 g/mol
Boiling Point 194 - 196 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.31 hPa (20 °C)
Flash Point 78 °C
Refractive Index 1.4138 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 8.4 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 280 °C
Evaporation number 190