2-Butoxyethylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Butylglycolacetat, Essigsäure(2-butoxyethyl)ester, Glycolmonobutyletheracetat, (2-Butoxyethyl)acetat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
307289-1L 307289-25ML
SIAL307289-1LEA 64.3 EUR
SIAL307289-1L SIAL307289-25ML
2-Butoxyethylacetat, Sigma-Aldrich®
2-Butoxyethylacetat
Formel: C₈H₁₆O₃
Molecular Weight: 160,21 g/mol
Siedepunkt: 192 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0,9416 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82 °C
MDL: MFCD00009457
CAS-Nummer: 112-07-2
EINECS: 203-933-3