2-Ethoxyethylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2-Ethoxyethyl)acetat, Glycolmonoethyletheracetat, Ethylglycolacetat, Essigsäure(2-ethoxyethyl)ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
109967-1L
109967-2.5L
109967-25ML
SIAL109967-1LEA
53.9
EUR
SIAL109967-1L
SIAL109967-2.5L
SIAL109967-25ML
2-Ethoxyethylacetat, Sigma-Aldrich®
2-Ethoxyethylacetat
Formel:
C₆H₁₂O₃ Molecular Weight: 132,16 g/mol Siedepunkt: 156 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –62 °C Dichte: 0,976 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 54 °C |
MDL:
MFCD00009251 CAS-Nummer: 111-15-9 EINECS: 203-839-2 UN: 1172 ADR: 3,III Merck Index: 13,03787 |