2-Methoxy-1-methylethylacetat (PGMEA) 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Propylenglycol-monomethylether-acetat, 1-Methoxy-2-propylacetat, Propylenglycolmonomethyletheracetat, Propylenglycolmethyletheracetat, Ethansäure(2-methoxy-1-methylethyl)ester, 1-Methoxy-2-propanolacetat, (1-Methoxy-2-propyl)acetat, Propylenglycol-1-methylether-2-acetat, 1,2-Propanediolmonomethyletheracetat, 2-(1-Methoxy)propylacetat, Essigsäure(2-methoxy-1-methylethyl)ester, DOWANOL PMA
413900010 413900050
ACRO413900010EA 74.2 EUR
ACRO413900010 ACRO413900050
2-Methoxy-1-methylethylacetat (PGMEA) 99%
2-Methoxy-1-methylethylacetat (PGMEA)
Formel: C₆H₁₂O₃
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 145,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –87 °C
Dichte: 0,96 g/cm³
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038500
CAS-Nummer: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.02 %