2-Methoxyethylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (2-Methoxyethyl)acetat, Essigsäure(2-methoxyethyl)ester, Glycolmonomethyletheracetat, Methylglycolacetat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06061.0100 8.06061.1000 8.06061.2500 8.06061.9025
8.06061.0100EA 31.4 EUR
8.06061.0100 8.06061.1000 8.06061.2500 8.06061.9025
2-Methoxyethylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Methoxyethylacetat
Formel: C₅H₁₀O₃
Molecular Weight: 118,13 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008719
CAS-Nummer: 110-49-6
EINECS: 203-772-9
UN: 1189
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06119
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -65 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 144 - 145 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4.7 hPa (20 °C)
Flash Point 46 °C
Refractive Index 1.4019 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 8.8 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C DIN 51794
Evaporation Number 30