Lithiumacetat, wasserfrei 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Essigsäure Lithiumsalz
297110250 297111000
ACRO297110250EA 51 EUR
ACRO297110250 ACRO297111000
Lithiumacetat, wasserfrei 99+% zur Analyse
Lithiumacetat
Formel: H₃CCOOLi
Molecular Weight: 65.99 g/mol
Schmelzpunkt: 280…285 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013057
CAS-Nummer: 546-89-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 12,05544
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 280 to 285 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm