Lithiumacetat Dihydrat 98%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Acetic acid lithium salt
199840010
199842500
ACRO199840010EA
190
EUR
ACRO199840010
ACRO199842500
Lithiumacetat Dihydrat 98%, reinst
Lithiumacetat Dihydrat
Formel:
H₃CCOOLi·2H₂O Molecular Weight: 102,02 g/mol Schmelzpunkt: 56…58 °C Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066949 CAS-Nummer: 6108-17-4 EINECS: 208-914-3 Merck Index: 13,05543 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Adhering crystalline powder and/or chunks |
pH | 7.5 to 9.5 (5 % solution) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤30 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Sodium (Na) | ≤50 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in water) |