Lithiumacetat Dihydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Acetic acid lithium salt
A17921.0B A17921.30
A17921.0BEA 185 EUR
A17921.0B A17921.30
Lithiumacetat Dihydrat ≥99%
Lithiumacetat Dihydrat
Purity: 99% CAS No.: 6108-17-4 Molecular Formula: LiOOCCH3.2H2O Formula Weight: 102.01 (65.98anhy) Melting Point: 54-57° Beilstein Reference: 3564320 Merck Reference: 14,5521 MDL No.: MFCD00066949
Formel: H₃CCOOLi·2H₂O
Molecular Weight: 102.02 g/mol
Schmelzpunkt: 54…57 °C
Dichte: 1.300
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066949
CAS-Nummer: 6108-17-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 13,05543