Lithiumacetat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Acetic acid lithium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L4158-100G L4158-1KG L4158-250G
SIALL4158-100GEA 64.5 EUR
SIALL4158-100G SIALL4158-1KG SIALL4158-250G
Lithiumacetat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lithiumacetat Dihydrat
Formel: H₃CCOOLi·2H₂O
Molecular Weight: 102,02 g/mol
Schmelzpunkt: 291 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066949
CAS-Nummer: 6108-17-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 13,05543