7-Aminoönanthsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: ω-Aminoheptansäure, 7-Aminoheptansäure, ω-Aminoönanthsäure
H27519.03 H27519.06
H27519.03EA 119 EUR
H27519.03 H27519.06
7-Aminoönanthsäure 98%
7-Aminoönanthsäure
Purity: 98% CAS No.: 929-17-9 Molecular Formula: H2N(CH2)6CO2H Formula Weight: 145.19 Melting Point: 194-196° Beilstein Reference: 906887
Formel: C₇H₁₅NO₂
Molecular Weight: 145.2 g/mol
Schmelzpunkt: 194…196 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008242
CAS-Nummer: 929-17-9
EINECS: 213-197-5