8-Aminocaprylsäure 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
226830010 226830050
ACRO226830010EA 44.7 EUR
ACRO226830010 ACRO226830050
8-Aminocaprylsäure 99+%
8-Aminocaprylsäure
Formel: C₈H₁₇NO₂
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 194…196 °C
Dichte: 1,221 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008245
CAS-Nummer: 1002-57-9
EINECS: 213-687-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %