8-Aminocaprylsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A17353.06 A17353.03 A17353.14
A17353.06EA 175 EUR
A17353.06 A17353.03 A17353.14
8-Aminocaprylsäure 99%
8-Aminocaprylsäure
Purity: 99% CAS No.: 1002-57-9 Molecular Formula: NH2(CH2)7CO2H Formula Weight: 159.23 Melting Point: 193-196° MDL No.: MFCD00008245
Formel: C₈H₁₇NO₂
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 193…196 °C
Dichte: 1,221 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008245
CAS-Nummer: 1002-57-9
EINECS: 213-687-9