8-Aminocaprylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
855294-1G 855294-5G
SIAL855294-1GEA 69.7 EUR
SIAL855294-1G SIAL855294-5G
8-Aminocaprylsäure, Sigma-Aldrich®
8-Aminocaprylsäure
Formel: C₈H₁₇NO₂
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 192…192,5 °C
Dichte: 1,221 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008245
CAS-Nummer: 1002-57-9
EINECS: 213-687-9