Diethylentriaminpentaessigsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Idranal V, DTPA, Titriplex® V, Kestranal® Aza Pa, N-Carboxymethyliminobis(ethylennitrilo)tetraessigsäure, Diethylentriamin-N,N,N',N'',N''-pentaessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08390.0250
1.08390.9025
1.08390.0250EA
110
EUR
1.08390.0250
1.08390.9025
Diethylentriaminpentaessigsäure, Supelco®
Diethylentriaminpentaessigsäure
Formel:
C₁₄H₂₃N₃O₁₀ Molecular Weight: 393,35 g/mol Schmelzpunkt: 220…222 °C Dichte: 1,558 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004289 CAS-Nummer: 67-43-6 EINECS: 200-652-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,07202 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 4.8 g/l (25 °C) |
Melting Point | 220 - 222 °C decomposes |
Molar Mass | 393.34 g/mol |
Bulk Density | 580 kg/m3 |
Density | 1.56 g/cm3 |
pH | 2 - 3 (H2O, 20 °C) (saturated solution) |