Diethylentriaminpentaessigsäure, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Idranal V, DTPA, Titriplex® V, Kestranal® Aza Pa, N-Carboxymethyliminobis(ethylennitrilo)tetraessigsäure, Diethylentriamin-N,N,N',N'',N''-pentaessigsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

32319-100G-F 32319-500G-F
SIAL32319-100G-FEA 79.5 EUR
SIAL32319-100G-F SIAL32319-500G-F
Diethylentriaminpentaessigsäure, Supelco®
Diethylentriaminpentaessigsäure
Formel: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Molecular Weight: 393,35 g/mol
Schmelzpunkt: 220…222 °C
Dichte: 1,558 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004289
CAS-Nummer: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,07202

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR