Diethylentriaminpentaessigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D6518-100G D6518-10G D6518-50G D6518-5G
SIALD6518-100GEA 816 EUR
SIALD6518-100G SIALD6518-10G SIALD6518-50G SIALD6518-5G
Diethylentriaminpentaessigsäure, Sigma-Aldrich®
Diethylentriaminpentaessigsäure
Formel: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Schmelzpunkt: 220…222 °C
Dichte: 1,558 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004289
CAS-Nummer: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,07202

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR